Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3101016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16336908
  • 315.00 CHF / 25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C (kurze Zeiträume bis +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europ. Arzneibuch)
  • Auf Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1 getestet
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Spezifikation
BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Europ. Test gemäß Arzneibuch, ISO 10993-1
Silikon
25 m
Durchsichtig
10 mm
16 mm
3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche > Innendurchmesser: 10 mm, Außendurchmesser: 16 mm