Learn More
Gilac™ Kühlbox aus Polypropylen, transparent
Die Gilac™ Transparente, abgedichtete Box aus Polypropylen bewahrt Aromen und schützt vor Gerüchen von außen.
Marke: Gilac™ G602120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sichtbarer und erkennbarer Inhalt
- Flexibler, abgedichteter Deckel
- Spülmaschinenfest
- BPA-frei
Spezifikation
40.6 oz. | |
Konformität bei Lebensmittelkontakt | |
LDPE | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Schubeinsätze | |
Stackable | |
–20 bis 90 ° °C | |
215 mm | |
110 mm | |
75 mm | |
4.6 oz. |
1.2 l | |
Weiß | |
Luftdichter Deckel | |
Polypropylen | |
Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt | |
Je 1 | |
-4°F to +194°F | |
215 x 110 x 75 mm | |
8.5 in. | |
4.3 in. | |
3 in. | |
0,13 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Kühlbox aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:1.2L; Abmessungen:160 x 55 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur