Learn More
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher aus transparentem Polypropylen sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen.
Marke:  Vitlab™ 443081
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10653751
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • Für das Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung 440941 mit erhabenen Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
2000 ml
Polypropylen
215 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:2000mL; Höhe:215mm