Learn More
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher aus transparentem Polypropylen sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen.
Marke: Vitlab™ 440941
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Für das Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung 440941 mit erhabenen Graduierungen
Spezifikation
70 mm | |
250 ml | |
Polypropylen | |
120 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:250mL; Höhe:120mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur