Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Polyethylen, transparent
Marke: Deutsch Neumann™ 3550406
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
4 mm | |
Polyethylen | |
1 mm | |
Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Polyethylen, transparent > ID.: 4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur