Learn More
Bohlender™ Transparente PFA-Spritzflaschen mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000mL
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000mL |
Material | PFA |
Menge | 1Pack |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Spülflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Laborflaschen mit GL 32-Gewinde |
Durchmesser (metrisch) | 92 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Weitere Unterlagen
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ Transparente PFA-Spritzflaschen mit Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur