Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.
Marke:  Fisherbrand™ 13459118
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13459118
  • 17.25 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
  • Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
  • Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
  • Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
Nr.
Dünner Stiel
4 ml
Transferpipette
30
500/Packung
33 μl Tropfen
150 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE > Fassungsvermögen: 4 ml; Tropfen/ml: 30