Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.
Marke:  Fisherbrand™ 1187-6293
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11876293
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Durchsichtige Silikonschläuche
  • FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
4 mm
10 mm
3 mm
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten
Steril
Flexibel
Autoklavierbar
Silikon
5 m
Peristaltische Pumpen
-40 °C
Durchscheinend
250 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 4 mm; AD: 10 mm; Länge: 5 m