Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Schläuche mit hoher Reißfestigkeit für das Labor. Fisherbrand™ durchsichtige Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 1175-6599
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756599
  • 274.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen biologische, pharmazeutische, biotechnologische, luftfahrttechnische und Hochtemperaturarbeiten.
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
8 mm
12 mm
Autoklavierbar
Silikon
4 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 8 mm; Außendurchmesser: 12 mm; Länge: 4 m