Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Schläuche mit hoher Reißfestigkeit für das Labor. Fisherbrand™ durchsichtige Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 1174-6599
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746599
  • 188.24 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen biologische, pharmazeutische, biotechnologische, luftfahrttechnische und Hochtemperaturarbeiten.
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
5 mm
9 mm
Autoklavierbar
Silikon
4 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > Innendurchmesser: 5 mm; Außendurchmesser: 9 mm; Länge: 4 m