Learn More
Cole-Parmer™ Probenbehälter aus PP, durchscheinend
Diese robusten Behälter eignen sich für zahlreiche Aufbewahrungsanwendungen. Cole-Parmer™ Probenmessbehälter eignen sich für starke Säuren, Basen sowie die meisten organischen Lösungsmittel.
Marke: Cole-Parmer™ 06049-40
60.19 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Graduierte Behälter aus Polypropylen (PP) sind durchscheinend, unzerbrechlich und chemisch beständig. Gewinde mit ganzer Umdrehung sorgt für leckfreie Versiegelung. Auswahl zwischen sterilen oder nicht sterilen Versionen, sterile Behälter werden einzeln verpackt. Behälter werden mit Kennzeichnungsetiketten und farbcodierten HDPE-Kappen geliefert (grün: steril, weiß: nicht steril).Warnung: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen patientenorientierten Anwendungen zugelassen oder vorgesehen.
Spezifikation
Probenbehälter | |
Ja | |
Steril | |
Grün | |
Schraubverschluss | |
63,5 mm | |
Schraubverschluss |
Ja | |
Polypropylen | |
120 mL | |
HDPE | |
Durchscheinend | |
76,2 mm | |
100/Packung |