Learn More
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend
Verwenden Sie diese Universalflaschen zur Lagerung und Entnahme von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige flaschen sind auslaufsicher und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Autoklavierbar mit gelöstem Verschluss – ideal für allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ P108/C6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11573242
  • 82.60 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige Universalflaschen
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Zum Lagern und Transportieren von Flüssigkeiten
MDPE
205 mm
Autoklavierbar
140 mm
Polypropylen
76 mm
Durchscheinend
Polypropylen-Schraubverschluss
9
Ja
Eng
Enghalsflasche
58/R3
Schraubkappe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend > Lichtdurchlässig; Kapazität: 500 ml