Learn More
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | MDPE |
Anzahl pro Packung | 5 |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Besonders breit |
Höhe (metrisch) | 86 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur