Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Enthält | Blauer Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Verschlussfarbe | Blau |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 80 mm |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur