Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11597423 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
125 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten in verschiedensten Anwendungsbereichen. Fisherbrand™ lichtdurchlässige HDPE-Flaschen verfügen über einen weiten Hals zum einfachen Gießen.
  • Durchsichtige Universalflaschen
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Durchscheinend
Enthält Blauer Polypropylen-Schraubverschluss
Material HDPE
Anzahl pro Packung 12/Packung
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 93 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38/R3
Durchmesser (metrisch) 50mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchscheinende HDPE-Flaschen >