Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende HDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
- Durchsichtige Universalflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Enthält | Blauer Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 114 mm |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Durchscheinende HDPE-Flaschen >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction