Learn More
Tiegel, Milchglas, transparent
33.05 CHF - 98.45 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Silika |
Product Type Specs | Tiegel |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12857723
|
Yorlab
10444/15 |
29mm |
33.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12867723
|
Yorlab
10444/16 |
38mm |
38.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12897733
|
Yorlab
10446/11 |
43mm |
60.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12897723
|
Yorlab
10444/19 |
57mm |
47.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12807733
|
Yorlab
10444/20 |
67mm |
65.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12817733
|
Yorlab
10444/21 |
82mm |
98.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Durchscheinend | |
Silika | |
Tiegel |