Learn More
Tiegel, Milchglas, transparent
Marke:  Yorlab 10444/20
Additional Details : Gewicht : 0.05940kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12807733
  • 65.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Durchscheinend
80mL
45mm
Silika
67mm
Tiegel