Learn More
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid
Translucent Airtight Box with Blue Lid is suitable for food contact, and its rounded corners facilitate cleaning. The content is visible and recognizable.
3.35 CHF - 13.40 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Verschlusstyp Airtight Lid
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylene
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17968901
Unterlagen ansehen
Gilac™
G604020
0.4 L
3.35 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17998851
Unterlagen ansehen
Gilac™
G604120
0.8 L
4.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17928581
Unterlagen ansehen
Gilac™
G604220
1.2 L
4.70 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17978461
Unterlagen ansehen
Gilac™
G604320
2 L
5.35 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17968971
Unterlagen ansehen
Gilac™
G604420
4 L
9.35 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17918991
Unterlagen ansehen
Gilac™
G604520
8 L
13.40 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Translucent airtight box with blue lid suitable for food contact.
  • It is made up of a transparent polypropylene base allowing the contents to be visible and recognizable.
  • Rounded corners to facilitate cleaning and limit retention areas.
  • Blue soft cover, guaranteeing a perfect seal.
  • Light, very resistant and suitable for food contact.
  • Box for preserving food and its flavours while preserving the contents from external odours.
  • Dishwasher safe.
  • Stackable with its lid, discover the complete range made up of 6 formats ranging from 0.4 L to 8 L depending on your needs.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchscheinend
Rechteckig
Yes
Airtight Lid
Polypropylene
Airtight Box
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid