missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transglutaminase 3/TGM3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97324-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transglutaminase 3/TGM3 Polyclonal antibody specifically detects Transglutaminase 3/TGM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Transglutaminase 3/TGM3 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
EC 2.3.2.13, MGC126250, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase E, TG(E), TGase E, TGase-3, TGEMGC126249, transglutaminase 3 (E polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase E, transglutaminase-3 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Transglutaminase 3/TGM3 fragment. | |
50 μg | |
Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction | |
7053 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
PBS (pH 7.0) | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Transglutaminase 3/TGM3 Antibody, Novus Biologicals™ > 50 μg, Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur