Learn More
BRAND™ Transferpette™ -8 Elektronische Mikroliterpipette
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
1060.00 CHF
Spezifikation
Winkel | 360 ° |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Modell | 8 |
Anzahl Kanäle | 8 |
Produktlinie | Transferpette™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10797444
|
BRAND™
705404 |
10 bis 200 μl | Gelb | Europa AC-Adapter |
1060.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10233172
|
BRAND™
705406 |
15 bis 300 μl | Grün | Europa AC-Adapter |
1060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10477852
|
BRAND™
705400 |
1 bis 20 μl | Grau | Europa AC-Adapter |
1060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10191972
|
BRAND™
705403 |
5 bis 100 μl | Gelb | Europa AC-Adapter |
1060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- 8 Kanäle
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4000 Pipettierzyklen mit jeder Batterieladung, Batterie-Refresh-Funktion sogar während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku, Netzteil, Geräteständer, Reagenzien-Reservoir, Montagewerkzeug, Silikonöl und einem Satz Dichtungsringe aus FKM
Spezifikation
360 ° | |
8 | |
Transferpette™ | |
LCD | |
1 Each |
Autoklavierbar | |
8 | |
Yes | |
Ergonomisch | |
230V/50 Hz |