Learn More
Trans-Zeatin (synthetisch), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
117.00 CHF - 683.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1637-39-4 |
---|---|
Summenformel | C10H13N5O |
Molekulargewicht (g/mol) | 219.25 |
MDL-Nummer | MFCD00213654 |
InChI-Schlüssel | UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N |
Synonym | trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e |
PubChem CID | 449093 |
ChEBI | CHEBI:16522 |
IUPAC-Name | (E)-2-Methyl-4-(7H-Purin-6-ylamino)aber-2-en-1-ol |
SMILES | CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10697231
|
Thermo Scientific Acros
264290100 |
10 mg | Glasflasche |
117.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10480711
|
Thermo Scientific Acros
264291000 |
100 mg | Glasflasche |
683.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1637-39-4 | |
219.25 | |
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N | |
449093 | |
(E)-2-Methyl-4-(7H-Purin-6-ylamino)aber-2-en-1-ol |
C10H13N5O | |
MFCD00213654 | |
trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e | |
CHEBI:16522 | |
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO |
Spezifikation
trans-Zeatin (synthetic) | |
1637-39-4 | |
Farblos bis hellgelb | |
Echt | |
C10H13N5O | |
15, 10315 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide | |
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N | |
(E)-2-Methyl-4-(7H-Purin-6-ylamino)aber-2-en-1-ol | |
449093 | |
219.25 | |
2% max. (HPLC) |
97% | |
207°C | |
1% max. | |
97% min. (HPLC) | |
MFCD00213654 | |
trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e | |
96.0% min. (on dried substance) | |
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO | |
219.25 | |
CHEBI:16522 | |
97+% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EM9506000
- trans-Zeatin (synthetic)