Learn More
Trans-Zeatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Pflanzliches Wachstumshormon, das die Zellteilung stimuliert
290.00 CHF - 1070.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1637-39-4
Summenformel C10H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 219.248
MDL-Nummer MFCD00213654
InChI-Schlüssel UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC-Name (E)-2-Methyl-4-(7H-Purin-6-ylamino)aber-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494449
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61972.MF
50 mg
290.00 CHF
50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15474449
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61972.MC
100 mg
487.00 CHF
100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15484449
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61972.MD
250 mg
1070.00 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
trans-Zeatin regulates cell division, development, and nutrient processing. It acts as a high-affinity ligand for a number of receptors, including arabidopsis histidine kinases (AHKs), specifically AHK3, which is important in mediating plant development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Zeatin reguliert Zellteilung, Entwicklung und Nährstoffverarbeitung. Es fungiert als Ligand mit hoher Affinität für eine Reihe von Rezeptoren, einschließlich Arabidopsis-Histidin-Kinasen (AHKs), insbesondere AHK3, was für die Vermittlung der Pflanzenentwicklung wichtig ist.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und DMF
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : EM9506000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Trans-Zeatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals