Learn More
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10701361
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701361
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 10701361
Marke: Thermo Scientific Acros 325570100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17102-64-6
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00002925
InChI-Schlüssel MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC-Name (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Schmelzpunkt 30.5°C to 31.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 80.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4990 to 1.5010
Menge 10 g
Merck Index 15,8848
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilisator 0.1% alpha-tocopherol
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number325570500,325570100,325572500
ChargennummerA0437775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number325570500,325570100,325572500
ChargennummerA0392051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number325570500,325570100,325572500
ChargennummerA0398349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number325570500,325570100,325572500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >