Learn More
trans-Zimtsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10123020
Zum Warenkorb hinzufügen
trans-Zimtsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123020
5g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10123020
Marke: Thermo Scientific Acros 158570050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-10-3
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00004369
InChI-Schlüssel WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-Enosäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 131,0°bis 136,0 °C
Siedepunkt 300,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,4 g/l in Wasser (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Eisessigsäure, 1 g/6 ml Alkohol - 1 g/5 ml Methanol, 1 g/12 ml Chloroform, löslich in Benzol, Äther, Aceton, Ölen und Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 1,2480g/mL
Menge 5g
Flammpunkt > 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,248
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
trans-Zimtsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >