Learn More
Trans-4-Methoxycinnamaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10676154
Trans-4-Methoxycinnamaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10676154
Marke: Thermo Scientific Acros 351711000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24680-50-0
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00017343
InChI-Schlüssel AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Farbe Orange-Gelb
Siedepunkt 145°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name (2E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number351710050,351710250,351711000
ChargennummerA0403811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2020 Catalog Number351710050,351710250,351711000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Trans-4-Methoxycinnamaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >