Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496096
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
trans-4-Aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496096
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11496096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22365.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Aminocyclohexanol wird als Rohstoff in der organischen Synthese verwendet und ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Arzneimitteln wie Ambroxol-Hydrochlorid. Kann mit Buttersäure-(2-chloro-ethylester) reagieren, wodurch Butyrinsäure-4-aminozyclohexylester entsteht. Diese Reaktion erfordert den Katalysator Aspergillus niger Lipase und Lösungsmittel-2-Methyl-Butan-2-ol.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27489-62-9
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00067698
InChI-Schlüssel IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81293
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol
Schmelzpunkt 110°C to 113°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10162869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog NumberB22365.22,B22365.06,B22365.14
Chargennummer10102539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22365.22,B22365.06,B22365.14
ChargennummerF26Y014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22365.22,B22365.06,B22365.14
Chargennummer5002A19W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22365.22,B22365.06,B22365.14
Chargennummer10150574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22365.22,B22365.06,B22365.14
Name des Produkts
trans-4-Aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >