Learn More
trans-3,4-Difluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
78.70 CHF - 270.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85312-59-0 |
---|---|
Summenformel | C21H24F2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 314.42 |
MDL-Nummer | MFCD09838999 |
InChI-Schlüssel | VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl |
PubChem CID | 612306 |
IUPAC-Name | 1,2-difluoro-4-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzol |
SMILES | CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15452066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55359.03 |
1 g | N/A | ||||||
15462066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55359.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
LöslichkeitKaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Chemische Identifikatoren
85312-59-0 | |
314.42 | |
VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N | |
612306 | |
CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
C21H24F2 | |
MFCD09838999 | |
4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl | |
1,2-difluoro-4-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzol |
Spezifikation
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl | |
66°C to 68°C | |
MFCD09838999 | |
Sparingly soluble in water. | |
CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 | |
314.42 | |
314.42 |
85312-59-0 | |
C21H24F2 | |
4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl | |
VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-difluoro-4-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzol | |
612306 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen