Learn More
trans-3,4-Difluor-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
74.16 CHF - 261.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 134412-17-2 |
---|---|
Summenformel | C23H28F2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 342.47 |
MDL-Nummer | MFCD09839000 |
InChI-Schlüssel | NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene |
PubChem CID | 612307 |
IUPAC-Name | 1,2-Difluor-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzol |
SMILES | CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15402316
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55835.03 |
1 g | N/A | ||||||
15412316
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55835.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungentrans-3,4-Difluor-4′-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, wird zur Herstellung von PDLC-Film, Smart Film, schaltbaren Film, PDLC-Glas, Smart Glas, schaltbarem Glas, PDLC-Gemisch verwendet. Wirkt auch als Flüssigkristallmonomer.
Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
134412-17-2 | |
342.47 | |
NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N | |
612307 | |
CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
C23H28F2 | |
MFCD09839000 | |
3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene | |
1,2-Difluor-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzol |
Spezifikation
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl | |
56°C to 57°C | |
MFCD09839000 | |
Sparingly Soluble in water. | |
CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 | |
342.47 | |
342.47 |
134412-17-2 | |
C23H28F2 | |
3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene | |
NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Difluor-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzol | |
612307 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen