Learn More
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15442766
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442766
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15442766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56562.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137019-95-5
Summenformel C23H27F3
Molekulargewicht (g/mol) 360.464
MDL-Nummer MFCD09839002
InChI-Schlüssel PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
PubChem CID 15702087
IUPAC-Name 1,2,3-Trifluor-5-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzol
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Menge 5 g
Formelmasse 360.46
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerBG150551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™ >