Learn More
Trans-2-Nonenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln und Wärme. Vor Wärme schützen.
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln und Wärme. Vor Wärme schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-2-Nonenal |
Dichte | 0.846 |
Siedepunkt | 98°C to 100°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 84°C (184°F) |
Brechungsindex | 1.4403 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,6676 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water. |
Formelmasse | 140.22 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- trans-2-Nonenal
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: trans-2-Nonenal
Name des Produkts
Trans-2-Nonenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur