Learn More
Trans-2-Methyl-3-Phenyl-2-propen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10356464
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-2-Methyl-3-Phenyl-2-propen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10356464
Marke: Thermo Scientific Acros 427050250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1504-55-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1504-55-8
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
InChI-Schlüssel LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Synonym 2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, beta-methylcinnamyl alcohol, 2-propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methylcinnamyl alcohol, methyl cinnamic alcohol, alpha-methylcinnamic alcohol, alpha methyl cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1, e-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
PubChem CID 6393846
IUPAC-Name (E)-2-Methyl-3-Phenylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 77°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=C(CH3)CH2OH
Menge 25 g
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Trans-2-Methyl-3-Phenyl-2-propen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >