Learn More
Trans-2-Methyl-2-Butenal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10774163
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-2-Methyl-2-Butenal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10774163
Marke: Thermo Scientific Acros 353030050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-03-0
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00006977
InChI-Schlüssel ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Synonym tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2eMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5321950
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-enal
SMILES CC=C(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Methyl-2-butenal
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8710g/mL
Siedepunkt 115°C to 118°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 01, IV, 3464
Relative Dichte 0.871
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number353030050,353030250
ChargennummerA0445158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number353030050,353030250
ChargennummerA0437012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2021 Catalog Number353030050,353030250
ChargennummerA0433563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2021 Catalog Number353030050,353030250
ChargennummerA0433477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2021 Catalog Number353030050,353030250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Methyl-2-butenal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Trans-2-Methyl-2-Butenal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >