Learn More
trans-1,2-Dichlorethylen, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
89.55 CHF - 466.32 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 156-60-5 |
---|---|
Summenformel | C2H2Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 96.94 |
MDL-Nummer | MFCD00062942 |
InChI-Schlüssel | KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N |
Synonym | trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform |
PubChem CID | 638186 |
ChEBI | CHEBI:29027 |
IUPAC-Name | (E)-1,2-Dichlorethen |
SMILES | Cl\C=C\Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10481011
|
Thermo Scientific Acros
406840250 |
25 g | Glasflasche |
89.55 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10558892
|
Thermo Scientific Acros
406842500 |
250 g | Glasflasche |
466.32 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
156-60-5 | |
96.94 | |
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N | |
638186 | |
(E)-1,2-Dichlorethen |
C2H2Cl2 | |
MFCD00062942 | |
trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform | |
CHEBI:29027 | |
Cl\C=C\Cl |
Spezifikation
trans-1, 2-Dichloroethylene | |
156-60-5 | |
Farblos | |
48°C | |
Echt | |
C2H2Cl2 | |
1.4450 to 1.447 | |
01, 188 | |
1.26 | |
Solubility in water: immiscible | |
Cl\C=C\Cl | |
85 to 115ppm MEHQ | |
638186 | |
96.94 | |
Flüssigkeit |
99.7% | |
-50°C | |
1.2600g/mL | |
6°C | |
99% min. (GC) | |
CHClCHCl | |
MFCD00062942 | |
15, 87 | |
trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform | |
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N | |
(E)-1,2-Dichlorethen | |
96.94 | |
CHEBI:29027 | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS H-Satz
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 205-860-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KV9400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.