Learn More
Fisherbrand™ TracRack™ Mikroröhrchengestell
Ermöglicht das einfache Öffnen, Identifizieren und Entnehmen der benötigten Probensegmente. Das Fisherbrand™ TracRack™ Mikroröhrchen-Rack macht es überflüssig, ein ganzes Proben-Rack aus der Kühlbereich zu nehmen, was das Risiko von Kreuzkontamination verringern kann.
Marke: Fisherbrand™ HS120356
23.40 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Acht einzelne Segmente pro Karton
- Die Röhrchensegmente bestehen aus langlebigem Polypropylen
- Trägt zur Reduzierung potenzieller Kreuzkontaminationen bei
- Spart wertvollen Arbeitsraum und bietet mehr Platz für die Probenmanipulation
- Verhindert, das geöffnete Mikrozentrifugendeckel, andere Wells stören
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Röhrchensegmente werden mit Außenbox und Deckel verkauft
- TracRack™ Außenbox aus dünnwandigem Polypropylenmaterial
- Kann bei Temperaturen von bis zu -80°C gelagert werden
- Feuchtigkeitsbeständig, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen deutlich verringert wird
- Abnehmbare Segmente ermöglichen die Verwendung des Außengehäuses zur Aufbewahrung anderer kleiner Laborprodukte
- Lichtdicht für lichtempfindliche Materialien
- 5.3 cm-Boxen passen in Standardgestelle für Tiefkühlgeräte
Spezifikation
Äußerer Kasten und Deckel | |
Violett | |
Polypropylen | |
Je 1 | |
12,93 mm | |
3,5 cm |
Lagerbox für Mikroröhrchen | |
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
64 | |
12.93 x 13 x 3.5 cm | |
13 cm | |
12.3 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
32Stunden
1Minuten
5Sekunden
39