Learn More
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12672615
|
3M™
7000103735 |
Dunkelblau | N/A | ||||||
12652615
|
3M™
7000103758 |
Blau | N/A | ||||||
Beschreibung
- Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
- Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
- Firm, long stem for easy insertion and removal.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Tracer ™ Ersatzstöpsel