Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen: KCl-Deaktivierung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC-Säulen zur linearen und qualitativen Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
911.65 CHF - 1484.14 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid |
---|---|
Max. Temperatur | Bis zu 200 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für C1-C5 Kohlenwasserstoffe, GC für ungesättigte Kohlenwasserstoff-Isomere, Lineare und quantitative Analyse von polaren, ungesättigten Kohlenwasserstoffen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10704627
|
Thermo Scientific™
26002-6050 |
50 m | 0,32 mm |
1484.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10016124
|
Thermo Scientific™
26002-6080 |
30 m | 0,53 mm |
911.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10630636
|
Thermo Scientific™
26002-6110 |
50 m | 0,53 mm |
1474.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10554135
|
Thermo Scientific™
26002-6020 |
30 m | 0,32 mm |
916.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Anwendungen:- C1-C5 Kohlenwasserstoffe
- Ungesättigte Kohlenwasserstoffisomere
- Die starke Verklebung verhindert Schäden an den Injektions- und Detektionssystemen durch Partikelfreisetzung während des Ventilschaltens.
- Die Säulen können regeneriert werden, um nach der Wasseradsorption die volle Effizienz und Selektivität wiederherzustellen.
- Strenge Tests gewährleisten die richtige Schichtdicke (1,3-Butadien), Selektivität (Propadien, Methylacetylen), Auflösung (Trans-2-Buten, 1-Buten) und die Beschichtungseffizienz (1,3-Butadien).
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid | |
Bis zu 200 °C | |
GC für C1-C5 Kohlenwasserstoffe, GC für ungesättigte Kohlenwasserstoff-Isomere, Lineare und quantitative Analyse von polaren, ungesättigten Kohlenwasserstoffen |