Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfallen für GC-Geräte
Schützen Sie Ihre GC-Geräte vor Schäden durch abgelöste Partikel, die in den Detektor gelangen.
156.58 CHF - 184.44 CHF
Spezifikation
Typ | Partikelfalle |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GC-Geräte |
Länge (metrisch) | 2,5 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10026224
|
Thermo Scientific™
60180-860 |
0,32 mm |
156.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10609875
|
Thermo Scientific™
60180-861 |
0,53 mm |
184.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihre GC-Geräte mit Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfallen für GC-Geräte vor Schäden durch abgelöste Partikel, die in den Detektor gelangen.
Lieferumfang:
Zwei Anschlüsse, 2,5-m-Säule
Spezifikation
Partikelfalle | |
Flüssigchromatographie | |
GC-Geräte | |
2,5 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.