Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-Säulen bieten eine niedrige Polarität und eignen sich durch geringes Säulenbluten für eine große Bandbreite an Anwendungen.
468.21 CHF - 1436.40 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
---|---|
Max. Temperatur | 340/360 °C |
Polarität | Niedrige Polarität |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11531134
|
Thermo Scientific™
26079-0200 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
11541134
|
Thermo Scientific™
26079-0350 |
15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
11551134
|
Thermo Scientific™
26079-0470 |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
11561134
|
Thermo Scientific™
26079-0480 |
30 m | 0,32 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
11571134
|
Thermo Scientific™
26079-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
468.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11581134
|
Thermo Scientific™
26079-1310 |
15m | 0.32 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
11591134
|
Thermo Scientific™
26079-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
717.92 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11501144
|
Thermo Scientific™
26079-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
789.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11511144
|
Thermo Scientific™
26079-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1241.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11521144
|
Thermo Scientific™
26079-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1436.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11531144
|
Thermo Scientific™
26079-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
753.97 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11541144
|
Thermo Scientific™
26079-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
11551144
|
Thermo Scientific™
26079-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
11561144
|
Thermo Scientific™
26079-2840 |
15m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
11571144
|
Thermo Scientific™
26079-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
11581144
|
Thermo Scientific™
26079-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm | N/A | ||||||
11591144
|
Thermo Scientific™
26079-3340 |
15m | 0.53 mm | 1.50μm | N/A | ||||||
11501154
|
Thermo Scientific™
26079-3360 |
30m | 0.53 mm | 1.50μm | N/A | ||||||
11511154
|
Thermo Scientific™
26079-5780 |
20 m | 0,18 mm | 0,18 µm |
633.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die über niedrige Polarität und geringes Bluten verfügen und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
- Spezielle stationäre Phase
- Einzigartige Selektivität
- Vergleichbar mit DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
- Pestizide
- PCB-Aromastoffe
- PAK
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-XLBMS | |
340/360 °C | |
Niedrige Polarität |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.