Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Metallsäulen
Gewährleisten Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Säulen eine hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule.
Marke: Thermo Scientific™ 26M88-2250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Säulen eine hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule.
Entwickelt für hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Die polar-deaktivierte Oberfläche bindet sich eng an das Polymer und bietet so eine exzellente thermische Stabilität
- Widersteht Schäden durch Oxidation, stark sauren und basischen flüchtigen Verbindungen besser als Silikon-Festphasen
- Vergleichbar mit USP G14-, G15-, G16-, G20- und G39-Phasen
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Aromatische Verbindungen
- Ätherische Öle
- Amine
- Lösungsmittel
- Xylol-Isomere
- EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlene Anwendung:
- Aldehyde
- Ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylole
- Alternative Anwendung:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine – aliphatisch
- Amine – aromatisch
Ähnlich:
- MXT™-Wax
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
Spezifikation
260 °C | |
0,53 mm | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
0,5 μm | |
0,5 μm | |
Polar |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
GC für die EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril, GC für Fettsäuremethylester (FAMEs), Aromaextrakte, ätherische Öle, Amine, Lösungsmittel und Xylol-Isomere | |
40 bis 260 °C | |
30 m |
Application Note: Comparison of TraceGOLD TG-WaxMT and TraceGOLD TG-WaxMS Columns Using a Standard Test Mix
DateigrößeVersion: 448.6 kB
Application Note: -LC/MS: δ13C Analysis of RNA
DateigrößeVersion: 600.3 kB
Application Note: -LC/MS: δ13C of Analgesic and Antipyretic Drugs
DateigrößeVersion: 297.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Metallsäulen > 0,50 μm; 0,53 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur