Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke:  Thermo Scientific™ 26086-2860
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10209714
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
  • Polare Phase, Basen-deaktivierte Polyethylen-Glykol-Phase
  • Reduzierte Absorption und verbesserte Empfänglichkeit für basische Verbindungen
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
CAM, Carbowax Amine, CP Wax51, Stabilwax-DB
  • Amine
  • Alkylamine
  • Diamine
  • Andere basische Verbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200/220 °C
0.53 mm
GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
1 μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Von 40 bis 220 ° C
15m
1um Dicke ; 0,53 mm ID ; 15m Länge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen > 1μm film thickness; 0.53mm ID; 15m length
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.