Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen
Identifizieren Sie mit dieser gering blutenden polaren GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.
Marke:  Thermo Scientific™ 26087-1560
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10660426
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
240/250 °C
0.53 mm
G25, G35
0,25 μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
GC/MS, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
60m
0.25umthickness ; 0,53 mm ID ; 60m Länge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen > 0,25 μm Schichtdicke; 0,53 mm ID; 60 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.