Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen
Identifizieren Sie mit dieser gering blutenden polaren GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.
Marke:  Thermo Scientific™ 26087-3340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409434
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Identifizieren Sie mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.
  • Polare Phase, Säuren-deaktiviertes Polyethylen-Glykol
  • Widersteht oxidativen Schäden und Adsorption von Säuren
  • Exzellente Peak-Formen für hohe MW-Säuren
  • Entsprechend USP G25-, G35-Phasen
DB-FFAP, HP-FFAP, NUKOL, OV-351, CP-Wax 58 CB, FFAP, Stabilwax-DA, BP-21, Optima FFAP
  • Organische Säuren
  • Freie Fettsäuren
  • Alkohole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
240/250 °C
0.53 mm
G25, G35
1.5 μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
GC/MS, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
15m
1.5umthickness ; 0,53 mm ID ; 15m Länge
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen > 1,5 μm Schichtdicke; 0,53 mm ID; 15 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.