Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC-Säulen
Gewährleisten Sie die Qualität Ihres Thermo Scientific Geräts bei der Installation vor Ort.
430.81 CHF - 735.45 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
---|---|
Funktionalität/ Interaktionstyp | Nur Benchmark-Tests |
Produktlinie | TraceGOLD |
Filmdicke | 0,25 μm |
Menge | Each |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10127904
|
Thermo Scientific™
26070-1300 |
15 m |
430.81 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10157664
|
Thermo Scientific™
26070-1420 |
30 m |
735.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Stellen Sie die Qualität Ihres Thermo Scientific Geräts bei der Installation vor Ort sicher, indem Sie die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC-Säule verwenden. Die TraceGOLD TG-SQC GC-Säule ist für Systemqualifizierungstests während der Erstinstallation oder während des Betriebs und der Wartung eines installierten Geräts optimiert. Diese Spalte wird nur für Benchmark-Tests empfohlen.
Anwendungen:
Systemqualifizierungstests (Thermo Scientific GC-MS)
Spezifikation
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
Each |
Nur Benchmark-Tests | |
0,25 μm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.