Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-Säulen
Definieren Sie Ihre Erwartungen an GC-Säulen mit hoher Polarität mit den Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR Säulen neu
Marke:  Thermo Scientific™ 26082-5030
1414.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10467714
  • 1421.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Verfeinern Sie Ihre Erwartungen an GC/MS mit hoher Polarität mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR Säulen, die speziell mit einem Polymer und Oberflächenbehandlung entwickelt wurden, um traditionelle Probleme bei Säulen mit hoher Polarität zu auszuräumen.
Entwickelt für herausragende Leistung
  • Hochpolare Phase, 90 % Biscyanopropyl/10 % Phenylcyanopropyl-Polysiloxan, nicht gebunden
  • Starkes Dipolmoment und hohe Selektivität für cis/trans-Verbindungen oder Verbindungen mit konjugierten doppelten Bindungen
  • Entsprechend USP G8 und G48
Anwendungen:
  • Cis/Trans Fettsäuremethylester (FAMEs)
  • Dioxine
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Alternative Anwendungen:
  • Alkohole
  • Aldehyde
  • Biodiesel–FAMEs
Ähnlich:
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™-2330
  • SP™-2330
  • SP™-2380
  • SPB™-2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/275 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-Polar
GC/MS für cis/trans-FAMEs, GC/MS für Dioxine
105 m
Dicke 0,2 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 105 m
0,25 mm
TraceGOLD
G8, G48
0,2 μm
Stark polar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-Säulen > 0,2 μm Schichtdicke; 0,25 mm ID; 105 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.