Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-Säulen
Definieren Sie Ihre Erwartungen an GC-Säulen mit hoher Polarität mit den Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR Säulen neu
Marke:  Thermo Scientific™ 26082-0470
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10210245
  • 689.97 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
260/275 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-Polar
GC/MS für cis/trans-FAMEs, GC/MS für Dioxine
30 m
Dicke 0,1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
0,25 mm
TraceGOLD
G8, G48
0,1 μm
Stark polar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-Säulen > 0,1 μm Schichtdicke; 0,25 mm ID; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.