Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin GC-Säulen
Analysieren Sie giftige Dioxine und Furan-Kongenere und profitieren Sie dabei von unübertroffener Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit.
949.00 CHF - 1120.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD TG-Dioxin |
---|---|
Beschreibung | TG-Dioxin GC-Säulen |
Produktlinie | TraceGOLD |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15267478
|
Thermo Scientific™
26066-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 µm |
1120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15277478
|
Thermo Scientific™
26066-4800 |
40 m | 0,18 mm | 0,18 µm |
949.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Analysieren Sie giftige Dioxine und Furan-Kongenere mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin GC-Säulen und profitieren Sie dabei von unübertroffener Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Für hervorragendes Leistungsverhalten
- Die Isomerspezifität für 2,3,7,8-TCDD und 2,3,7,8-TCDF wird mit einer einzigen GC-Säule erreicht
- Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis zu 340 °C
- Aufgrund ihrer einzigartigen Selektivität für giftige Dioxine und Furan-Kongenere eignet sich diese GC-Säule optimal als Bestätigungssäule
- Dioxine
- Furane
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Ähnlich:
- Rtx-Dioxin2
- DB-Dioxin
Spezifikation
TraceGOLD TG-Dioxin | |
TG-Dioxin GC-Säulen | |
TraceGOLD |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.