Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG Contaminants GC-Säulen
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Contaminants GC-Säulen eine schnelle, hochempfindliche Analyse von Kontaminanten mehrerer Klassen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 26056-0350
517.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17894971
  • 520.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Contaminants GC-Säulen eine schnelle Analyse von Kontaminanten mehrerer Klassen, einschließlich Pestiziden, PCB, PAHs und PBDE, durch. Diese hochinerten Kapillarsäulen verbinden thermische Stabilität mit einer einzigartigen Selektivität, um hervorragende chromatographische Peakformen und Empfindlichkeit zu gewährleisten.
Hauptvorteile
  • Führen Sie eine Verunreinigungsanalyse aus mehreren Klassen mit einer Säule durch
  • Optimierte Effizienz und Selektivität für hohen Durchsatz
  • Robust mit einer maximalen Temperatur von 360 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mm
Urheberrechtlich geschützt (TraceGold TG-Contaminants)
0,10 µm
TraceGOLD TG Contaminants GC-Säule, 15 m x 0,25 mm x 0,10 µm
TraceGOLD
Verunreinigungsanalyse mehrerer Klassen
15 mm
Jeweils
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG Contaminants GC-Säulen >