Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen
Optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit der GC-Säule mittlerer Polarität mit geringem Säulenbluten und hoher thermischer Stabilität.
Marke: Thermo Scientific™ 26085-3410
1213.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen Restlösungsmittel, flüchtige organische Verbindungen, Alkohole und Oxygenate. Beide Phasen bieten die Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenylmethypolysilozan.
- TraceGOLD TG-624 GC-Säulen bieten eine 90+%ige Auflösung der ersten sechs Gase in der EPA-Methode 8260 und EPA-Methode 524.4. Diese Säulen sind auch ideal für die EPA-Methoden 624 und 608.
- TraceGOLD TG-624SilMS GC-Säulen bieten eine hohe thermische Stabilität bei maximalen Temperaturen bis zu 320 °C, was sich ideal für die Analyse flüchtiger organischer Substanzen eignet. Sie sind sehr inert und bieten eine hervorragende Peakform für eine Vielzahl von Verbindungen.
- Phase geringer bis mittlerer Polarität, vergleichbar mit 6 % Cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
- Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis zu 320 °C
- Hohe Reaktionsträgheit — exzellente Peakform für eine große Bandbreite an Verbindungen
- Entsprechend USP G43
- Lösungsmittelrückstände
- Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
- Alkohole
- Sauerstoffverbindungen
- Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Alkohole
- Ketone
- Lösungsmittelrückstände
- Flüchtige Stoffe
- Sauerstoffverbindungen
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spezifikation
240 °C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-624 | |
Alkoholanalyse, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen, GC/MS für Alkohole, GC/MS für Oxygenate | |
60 m | |
Dicke 1,8 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 60 m |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G43 | |
1,8 μm | |
Mittelpolar |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.