Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC-Säulen, 1.4 μm Filmdicke, 0,53 mm Innendurchmesser, 30 m Länge
Optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit der GC-Säule mittlerer Polarität mit geringem Säulenbluten und hoher thermischer Stabilität.
Marke:  Thermo Scientific™ 26059-3960
777.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15264523
  • 780.89 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
GC-MS
30 m
TraceGOLD
G43
3 μm
TG-624 SilMS 30 m x 0,53 mm x 3,0 µm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC-Säulen, 1.4 μm Filmdicke, 0,53 mm Innendurchmesser, 30 m Länge >